Principaux documents
GF08779113
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 300 x 300mm, 0.5mm thickness, half hard
Synonyme(s) :
CU020400
1 EA
530,00 $
530,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
530,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
30102010
Nomenclature NACRES :
NA.23
530,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil (temper half hard)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 087-791-13
Taille × épaisseur
300 mm × 300 mm × 0.5 mm