GF08690069
Nickel aluminide
powder, max. particle size 45 micron, weight 200 g
Synonyme(s) :
NI716010
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 086-900-69
Poids
200 g
Taille max. des part.
45 μm