Principaux documents
GF08606662
Quartz - fused
tube, outside diameter 3.0 mm, length 300 mm, wall thickness 0.9 mm
Synonyme(s) :
SI617041
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 086-066-62
Longueur
300 mm
D.E.
3.0 mm
Épaisseur de la paroi
0.9 mm