Principaux documents
GF08022057
Polychlorotrifluoroethylene
(PCTFE), rod, diam. 4.8 mm, L 1800 mm, natural
Synonyme(s) :
FP357920
1 EA
819,00 $
819,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
819,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
819,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 080-220-57
Longueur
1800 mm
Diamètre
4.8 mm
Couleur
natural
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable