Principaux documents
GF07373370
Nickel/Chromium
foil, Ni 80%/Cr 20%, thickness 0.10 mm, length 0.5 m, coil width 25.4 mm
Synonyme(s) :
NI050237
1 EA
721,00 $
721,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
721,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
721,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 073-733-70
Longueur
0.5 m
Largeur de la bobine
25.4 mm
Épaisseur
0.10 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable