Principaux documents
GF07262131
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 50 x 50mm, 0.008mm thickness, light tight (lt)
Synonyme(s) :
FE220150
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil (light tight (lt))
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 072-621-31
Taille × épaisseur
50 mm × 50 mm × 0.008 mm