Principaux documents
GF07049538
Polyimide
(PI), sheet, thickness 1.5 mm, size 140 × 296 mm, grade cirlex cl
Synonyme(s) :
IM303120
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 070-495-38
Taille
140 × 296 mm
Épaisseur
1.5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable