Principaux documents
GF07014697
Nickel/Chromium
rod, Ni 80%/Cr 20%, 20.0 mm diameter, length 100 mm
Synonyme(s) :
NI057961
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 070-146-97
Longueur
100 mm
Diamètre
20.0 mm