Principaux documents
GF06979326
High permeability magnetic alloy, Ni80Fe15Mo5
foil, 100 x 100mm, 0.012mm thickness, light tight (lt)
Synonyme(s) :
NI180220
1 EA
3 220,00 $
3 220,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
3 220,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
3 220,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil (light tight (lt))
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 069-793-26
Taille × épaisseur
100 mm × 100 mm × 0.012 mm