Principaux documents
GF06436469
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), bolt, size m5 x 10 mm, head style cross recessed pan head
Synonyme(s) :
FV30BO50
1 EA
317,00 $
317,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
317,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
317,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 064-364-69
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable