Key Documents
GF06336918
Stainless steel - super duplex
rod, Fe/Cr 25%/Ni 7%/Mo 4%, 12.7 mm diameter, length 100 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
FL047920
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 063-369-18
Longueur
100 mm
Diamètre
12.7 mm