GF05410303
Platinum
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.0125mm, as rolled, 99.95%
Synonyme(s) :
Platinum, PT000220
About This Item
Pureté
99.95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 054-103-03
Résistivité
10.6 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
25x25 mm × 0.0125 mm
Point d'ébullition
3827 °C (lit.)
Pf
1772 °C (lit.)
Densité
21.45 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clé InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable