Principaux documents
GF04874148
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), sheet, thickness 25 mm, size 500 × 500 mm
Synonyme(s) :
ET303450
1 EA
1 710,00 $
1 710,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 710,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 710,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 048-741-48
Taille
500 × 500 mm
Épaisseur
25 mm