GF04678230
Zirconium
tube, 500mm, outside diameter 6.35mm, inside diameter 4.55mm, wall thickness 0.9mm, annealed, 99.2%
Synonyme(s) :
Zirconium, ZR007400
About This Item
Pureté
99.2%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 046-782-30
Résistivité
40 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur de paroi
500 mm × 0.9 mm
D.E. × D.I.
6.35 mm × 4.55 mm
Point d'ébullition
4377 °C (lit.)
Pf
1852 °C (lit.)
Densité
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Clé InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable