Principaux documents
GF04093747
Nickel aluminide
powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g
Synonyme(s) :
NI716010
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 040-937-47
Poids
500 g
Taille max. des part.
45 μm