Principaux documents
GF03745470
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 25mm disks, 0.1mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
NI020205
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
annealed
foil (disks)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 037-454-70
Taille × épaisseur
25 mm × 0.1 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informations légales
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation