Principaux documents
GF03252237
Polystyrene
(PS), film, thickness 0.05 mm, size 150 × 150 mm, clear clear
Synonyme(s) :
ST311050
1 EA
261,00 $
5 EA
1 060,00 $
10 EA
1 930,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
261,00 $
5 EA
1 060,00 $
10 EA
1 930,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 032-522-37
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
0.05 mm
Couleur
clear clear
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4