Principaux documents
GF03052785
Quartz - fused
rod, 15.0 mm diameter, length 200 mm
Synonyme(s) :
SI617980
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 030-527-85
Longueur
200 mm
Diamètre
15.0 mm