Principaux documents
GF02815174
Brass alloy, Cu70Zn30
1m wire, 0.6mm diameter, as drawn
Synonyme(s) :
CU085300
1 EA
379,00 $
379,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
379,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
30102010
Nomenclature NACRES :
NA.23
379,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 028-151-74
L × diam.
1 m × 0.6 mm