Documents
GF02453879
Nickel/Iron
rod, Ni80%/Fe 20%, 10.0 mm diameter, length 200 mm, temper as drawn
Synonyme(s) :
NI297930
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 024-538-79
Longueur
200 mm
Diamètre
10.0 mm