Principaux documents
GF02206482
Stainless Steel - AISI 430 alloy, Fe81Cr17MnSiCSP
foil, 2m coil, 0.15mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FF230280
1 EA
898,00 $
898,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
898,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
898,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
annealed
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 022-064-82
Taille × épaisseur
2 m × 0.15 mm