Principaux documents
GF01841600
Polystyrene - Cross-Linked
(PS - X - linked), sheet, thickness 6.4 mm, size 150 × 150 mm
Synonyme(s) :
ST303064
1 EA
565,00 $
565,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
565,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
565,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 018-416-00
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
6.4 mm