Principaux documents
GF01136674
Copper-tellurium alloy, Cu99.5Te0.5
500mm rod, 25mm diameter
Synonyme(s) :
CY247925
1 EA
802,00 $
802,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
802,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
802,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 011-366-74
L × diam.
500 mm × 25 mm