Key Documents
GF00811314
Alumina
tube, outside diameter 26 mm, length 200 mm, wall thickness 3 mm
Synonyme(s) :
AL607350
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 008-113-14
Longueur
200 mm
D.E.
26 mm
Épaisseur de la paroi
3 mm