GF00803517
Molybdenum
foil, 10mm disks, thickness 0.125mm, annealed, 99.9%
Synonyme(s) :
Molybdenum, MO000330
About This Item
Essai
≥99.9%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 008-035-17
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur
10 mm × 0.125 mm
pb
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N