Principaux documents
GF00557119
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
foil, 300 x 300mm, 0.52mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
TI010450
1 EA
1 470,00 $
1 470,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 470,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 470,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil (annealed)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 005-571-19
Taille × épaisseur
300 mm × 300 mm × 0.52 mm