Principaux documents
G6406
Sigma-Aldrich
Glycine anhydride
99%
Synonyme(s) :
2,5-Diketopiperazine, 2,5-Piperazinedione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.10
Numéro Beilstein :
112112
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
99%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1CNC(=O)CN1
InChI
1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-4(8)2-6-3/h1-2H2,(H,5,8)(H,6,7)
Clé InChI
BXRNXXXXHLBUKK-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2