G5129
Gentisic acid sodium salt hydrate
≥98%
Synonyme(s) :
2,5-Dihydroxybenzoic acid sodium salt, 5-Hydroxysalicylate sodium
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Chaîne SMILES
[Na].Oc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6O4.Na.H2O/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11;;/h1-3,8-9H,(H,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
SYGYBOPDUUSVNE-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable