Principaux documents
G2834
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate
98%
Synonyme(s) :
L-2-Aminopentanedioic acid, MSG, Sodium L-glutamate
About This Item
Formule linéaire :
NaOOCCH2CH2CH(NH2)COOH · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.13
Beilstein:
4164348
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D +21.6°, c = 1 in 6 M HCl
Pf
232 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.[Na+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
Clé InChI
GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable