Principaux documents
F6687
Sigma-Aldrich
Fmoc-(S)-2-(7-octenyl)Ala-OH
≥97%
Synonyme(s) :
(S)-N-Fmoc-α-(7-Octenyl)alanine, Fmoc-(S)-2-(7-octenyl)alanine, Fmoc-(S)-2-amino-2-methyl-dec-6-enoic acid
1 G
521,00 $
5 G
2 030,00 $
521,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
521,00 $
5 G
2 030,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H31NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
421.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.26
521,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N([C@](CCCCCCC=C)(C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C26H31NO4/c1-3-4-5-6-7-12-17-26(2,24(28)29)27-25(30)31-18-23-21-15-10-8-13-19(21)20-14-9-11-16-22(20)23/h3,8-11,13-16,23H,1,4-7,12,17-18H2,2H3,(H,27,30)(H,28,29)/t26-/m0/s1
Clé InChI
MADFVGMQNXRFAF-SANMLTNESA-N
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable