Principaux documents
E9404
Sigma-Aldrich
Ethyl acetamidoacetate
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CONHCH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
crystals
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white
pb
260 °C/712 mmHg (lit.)
Pf
43-46 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CNC(C)=O
InChI
1S/C6H11NO3/c1-3-10-6(9)4-7-5(2)8/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Clé InChI
AMBDTBHJFINMSE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable