Key Documents
E47352
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-pyrrolidinol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H13NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.467 (lit.)
Point d'ébullition
59-61 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCN1CCC(O)C1
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-7-4-3-6(8)5-7/h6,8H,2-5H2,1H3
Clé InChI
IDBNECMSCRAUNU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup