Key Documents
E35702
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-methyl-2-cyclohexanone-1-carboxylate
Synonyme(s) :
4-Methyl-2-oxocyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-methyl-2-oxo-1-cyclohexanecarboxylate, NSC 84213
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H8(=O)CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Impuretés
10% methyl ester
Indice de réfraction
n20/D 1.473 (lit.)
Point d'ébullition
128-132 °C/32 mmHg (lit.)
Densité
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C1CCC(C)CC1=O
InChI
1S/C10H16O3/c1-3-13-10(12)8-5-4-7(2)6-9(8)11/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
FFVHHWOJYFCNJP-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Hydroxylation / oxidative chlorination with hydrogen peroxide
  • Heterocyclization
  • Cyclization of generated dianions followed by dehydrogenation
  • Palladium-catalyzed isomerization
  • Regioselective cyclizations
  • Vinylogous Michael reactions
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves