Principaux documents
E15809
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-oxohexanoate
98%
Synonyme(s) :
Ethyl butyrylacetate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2COCH2COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.19
Beilstein:
507689
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.427 (lit.)
pb
104 °C/22 mmHg (lit.)
Densité
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)6-8(10)11-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
KQWWVLVLVYYYDT-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup