DWKWGW539VTML
Azlon Multi-Lingual Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
label, Isopropanol (in English, French, German, Spanish), capacity 500 mL
Synonyme(s) :
WGW539VTML
About This Item
Caractéristiques
label Isopropanol (in English, French, German, Spanish)
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon WGW539VTML
Capacité
500 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages