Principaux documents
DWKWGW0255V
Azlon Gram Stain Wash Bottles with Driplok vapor venting
low-density polyethylene bottle, capacity 250 mL
Synonyme(s) :
WGW0255V
1 EA
78,20 $
78,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
78,20 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103209
Nomenclature NACRES :
NB.43
78,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
low-density polyethylene bottle
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon WGW0255V
Capacité
250 mL
Application
Ideal for use with Gram-stain solutions
Caractéristiques et avantages
Set of 5 wash bottles for use with Crystal Violet solution, Lugols iodine solution, Gram iodine solution, Gram colour/de-colourising solution, Safranine solution