DWKCTA1000P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 1000 mL , with +/10mL tolerance
Synonyme(s) :
CTA1000P
About This Item
Caractéristiques
class B
graduated
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon CTA1000P
Capacité
1000 mL , with +/10mL tolerance
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages