Principaux documents
DWKCPB0250P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 250 mL
Synonyme(s) :
CPB0250P
1 EA
23,30 $
23,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
23,30 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NA.54
23,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
class B
graduated
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon CPB0250P
Capacité
250 mL
Application
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Caractéristiques et avantages
Conform to ISO 6706 with anti-suction designto prevent base sticking to wet surface