Principaux documents
DWKCP0050P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 50 mL , with +/-0.5mL tolerance
Synonyme(s) :
CP0050P
10 EA
95,50 $
95,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
95,50 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NA.54
95,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
class B
graduated
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon CP0050P
Capacité
50 mL , with +/-0.5mL tolerance
Application
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Caractéristiques et avantages
Conform to ISO 6706 with anti-suction designto prevent base sticking to wet surface