Principaux documents
DWKBWP0060AP
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round amber polypropylene bottle, capacity 60 mL
Synonyme(s) :
BWP0060AP
10 EA
32,30 $
32,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
32,30 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
32,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
round amber polypropylene bottle
wide-neck
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon BWP0060AP
Capacité
60 mL
Application
Ideal for a wide range of light sensitive liquid or powder applications
Caractéristiques et avantages
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications