Principaux documents
DWKBWH0030PN
Azlon HDPE Wide Neck Round Bottles
screw cap, capacity 30 mL
Synonyme(s) :
BWH0030PN
10 EA
24,50 $
24,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
24,50 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
24,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
screw cap
wide-neck
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon BWH0030PN
Capacité
30 mL
Application
Ideal for a wide range of liquid storage and sampling applications
Caractéristiques et avantages
Suitable for food contact applications