Principaux documents
DWKBLP0100P
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round translucent polypropylene bottle, capacity 100 mL
Synonyme(s) :
BLP0100P
10 EA
35,80 $
35,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
35,80 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121818
Nomenclature NACRES :
NB.43
35,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
round translucent polypropylene bottle
wide-neck
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon BLP0100P
Capacité
100 mL
Description générale
Featuring a leakproof, linerless cap design, AZLON® wide neck polypropylene bottles are easy to fill and autoclavable at 121°C.
Application
Ideal for management and storage of both liquid and powder samples
Caractéristiques et avantages
Suitable for food contact applications
Informations légales
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences