Principaux documents
DWKBGE820PNC
Azlon Dropper Bottles with spouted closure and cap
round bottom, low-density polyethylene, capacity 60 mL
Synonyme(s) :
BGE820PNC
10 EA
32,30 $
32,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
32,30 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121819
Nomenclature NACRES :
NB.43
32,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
low-density polyethylene
round bottom
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon
Capacité
60 mL
Application
Suitable for as dropping bottle and excellent for dispensing gels
Caractéristiques et avantages
Pivotting nozzle closure