Principaux documents
DWK73805B15415
Kimble® Closed Top Linerless Polypropylene Screw Thread Cap
15-415, natural screw cap
Synonyme(s) :
73805B-15415
1 PKG
168,00 $
168,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
168,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.17
168,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
natural screw cap
red polypropylene screw cap (Push fit)
Conditionnement
pkg of 1 packs
Fabricant/nom de marque
Kimble® 73805B-15415
Raccords
thread
Application
Closure solution for vials and bottles
Caractéristiques et avantages
  • Economical, one-piece construction
  • Unique design provides exceptional sealing properties
  • Autoclavable
  • Designed from ASTM Specification E982
Informations légales
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences