Principaux documents
DWK73662-16
KIMBLE® KIM-KAP® push cap
red polypropylene cap, cap diam. (16 mm)
1000 EA
194,00 $
194,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1000 EA
194,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
194,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
red polypropylene cap
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
case of 1000 ea
Fabricant/nom de marque
Kimble® 73662-16
Diam. du bouchon
(16 mm)
Description générale
  • KIM-KAP polypropylene closures for culture tubes
  • Autoclavable
  • Color coded
Caractéristiques et avantages
  • Autoclavable
  • Color coded
Informations légales
KIM-KAP is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences