Principaux documents
DWK63C49
Kimble® Disposable Pasteur Pipet
L 5.75 in., Borosilicate glass/PTFE, Blood bank dropper
Synonyme(s) :
63C49
1000 EACH
130,00 $
130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1000 EACH
130,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.04
130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
Borosilicate glass/PTFE
Utilisation
Blood bank dropper
Conditionnement
pkg of 1000 ea
Fabricant/nom de marque
Kimble® 63C49
Longueur
5.75 in.
Catégories apparentées
Description générale
These Pasteur-type pipets are intended for one-time use in the transfer of small volumes.
Application
Bacteriology, immunology, hematology, and serology
Caractéristiques et avantages
Removes risk of cross-contamination of high value specimens and laboratory reagents.
Informations légales
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences