Principaux documents
DWK292432842
Bottle Tag, For Gl 45 Duran® Media Bottles Bottle Tag
green silicone bottle
Synonyme(s) :
292432842
20 EACH
76,10 $
76,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
20 EACH
76,10 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.35
76,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
green silicone bottle
Conditionnement
pkg of 20 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 292432842
Description générale
The colourful GL 45 Bottle Tags offer an elegant solution to the marking of laboratory bottles. The Bottle Tags can be easily and securely attached around the neck of the YOUTILITY bottle, even with the screw cap in place. The Bottle Tags feature a graspable tab that makes them easy to remove with bare or gloved hands.
Application
easy customisation and unambiguous bottle identification.
Caractéristiques et avantages
for GL 45 bottles
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences