Principaux documents
DWK292282501
DURAN® silicone rubber seal
diam. × thickness (26 mm) (5 mm), GL 45 neck
Synonyme(s) :
292282501
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
Conditionnement
case of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 292282501
Diam. × épaisseur
(26 mm) (5 mm)
Raccords
GL 45 neck
Description générale
Suitable for PBT screw cap
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences