Principaux documents
DWK258524103
DURAN® Filter funnel
glass, flask volume (120 mL), porosity 1
Synonyme(s) :
258524103
About This Item
Code UNSPSC :
41104925
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit DWK258524103 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
glass
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 258524103
Diam. du disque
120 mm
Diam. du filtre
120 mm
Volume du flacon/de la fiole
(120 mL)
Dimension de pores
1 porosity
Capacité
1000 mL capacity
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences