DWK216181403
Duran® Mixing Cylinder
hexagonal glass cylinder (base), class B, graduated, WHITE GRADUATION, joint: ST/NS 14/23, OCTAGONAL PE-STOPPER, cylinder capacity 25 mL
Synonyme(s) :
216181403
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
hexagonal glass cylinder (base)
Joint
joint: ST/NS14/23
Caractéristiques
class B
graduated WHITE GRADUATION
Conditionnement
pkg of 2 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 216181403
Capacité du cylindre
25 mL
Application
Caractéristiques et avantages